Läs mer
2,2,2-Trifluoroetanol, 99+%
Produktkod. 11484130
Change view
Kvantitet:
50 g
100 g
500 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
100g
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11484130 500 g 500g
11499702 50 g 50g
11474130 100 g 100g
11489702 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11484130 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10788.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 75-89-8 | C2H3F3O | 100,04 g/mol
Trifluoretanol fungerar som lösningsmedel och råvara inom organisk kemi och biologi. TFE är ett valfritt lösningsmedel för väteperoxidmedierade oxidationer av sulfider. Trifluoretanol fungerar som en proteindenatureringsmedel. Det används vid tillverkning av vissa läkemedel och läkemedelssubstanser. Läkemedlet fluoromer, som är 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxietan, är vinyletern av trifluoretanol. Det är ett effektivt lösningsmedel för peptider och proteiner och används för NMR-baserade proteinveckningsstudier och vid tillverkning av nylon. Som en källa för trifluorometylgruppen används den i flera organiska reaktioner, till exempel i Still-Gennari-modifiering av Horner-Wadsworth-Emmons reaktion (HWE).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifluoretanol fungerar som lösningsmedel och råvara inom organisk kemi och biologi. TFE är ett valfritt lösningsmedel för väteperoxidmedierade oxidationer av sulfider. Trifluoretanol fungerar som en proteindenatureringsmedel. Det används vid tillverkning av vissa läkemedel och läkemedelssubstanser. Läkemedlet fluoromer, som är 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxietan, är vinyletern av trifluoretanol. Det är ett effektivt lösningsmedel för peptider och proteiner och används för NMR-baserade proteinveckningsstudier och vid tillverkning av nylon. Som en källa för trifluormetylgruppen används den i flera organiska reaktioner, till exempel i Still-Gennari-modifiering av Horner-Wadsworth-Emmons reaktion (HWE).
Löslighet Blandbar med
vatten, etrar, ketoner, alkoholer och kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 75-89-8
Molekylformel C2H3F3O
Molekylvikt (g/mol) 100.04
MDL-nummer MFCD00004672
InChI-nyckel RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
Synonym trifluoroethanol, ethanol, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-ol, fluorinol 85, 2,2,2-trifluoroethyl alcohol, trifluoroethyl alcohol, trifluoro ethanol, tfe, perfluoro-1,1-dihydroethanol, tfetoh
PubChem CID 6409
ChEBI CHEBI:42330
LEDER OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethanol
Smältpunkt -44°C
Densitet 1.391
Kokpunkt 74°C to 75°C
Flampunkt 29°C (84°F)
Linjär formel CF3CH2OH
Brytningsindex 1.29
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN1992
Beilstein 1733203
Löslighetsinformation Miscible with water,ethers,ketones,alcohols and chloroform.
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretanol
Formel vikt 100.04
Procent renhet ≥99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,2-Trifluoroethanol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H331-Giftigt vid inandning.
  • H360F-Kan skada fertiliteten.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trifluoroethanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.