Läs mer
2,2,2-Trifluoroetanol, 99+%
Beskrivning
Trifluoretanol fungerar som lösningsmedel och råvara inom organisk kemi och biologi. TFE är ett valfritt lösningsmedel för väteperoxidmedierade oxidationer av sulfider. Trifluoretanol fungerar som en proteindenatureringsmedel. Det används vid tillverkning av vissa läkemedel och läkemedelssubstanser. Läkemedlet fluoromer, som är 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxietan, är vinyletern av trifluoretanol. Det är ett effektivt lösningsmedel för peptider och proteiner och används för NMR-baserade proteinveckningsstudier och vid tillverkning av nylon. Som en källa för trifluorometylgruppen används den i flera organiska reaktioner, till exempel i Still-Gennari-modifiering av Horner-Wadsworth-Emmons reaktion (HWE).
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Trifluoretanol fungerar som lösningsmedel och råvara inom organisk kemi och biologi. TFE är ett valfritt lösningsmedel för väteperoxidmedierade oxidationer av sulfider. Trifluoretanol fungerar som en proteindenatureringsmedel. Det används vid tillverkning av vissa läkemedel och läkemedelssubstanser. Läkemedlet fluoromer, som är 2,2,2-trifluoro-1-vinyloxietan, är vinyletern av trifluoretanol. Det är ett effektivt lösningsmedel för peptider och proteiner och används för NMR-baserade proteinveckningsstudier och vid tillverkning av nylon. Som en källa för trifluormetylgruppen används den i flera organiska reaktioner, till exempel i Still-Gennari-modifiering av Horner-Wadsworth-Emmons reaktion (HWE).
Löslighet Blandbar med
vatten, etrar, ketoner, alkoholer och kloroform.
Anteckningar
Fuktkänslig.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroethanol |
| Smältpunkt | -44°C |
| Densitet | 1.391 |
| Kokpunkt | 74°C to 75°C |
| Flampunkt | 29°C (84°F) |
| Linjär formel | CF3CH2OH |
| Brytningsindex | 1.29 |
| Kvantitet | 50 g |
| UN-nummer | UN1992 |
| Beilstein | 1733203 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 2,2,2-Trifluoroethanol
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Reproduktionstoxicitet Kategorija 1B
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H360F-Kan skada fertiliteten.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: 2,2,2-Trifluoroethanol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.