Läs mer
2,2,2-Trifluoroethanol-d{3}, 99% (Isotopic)
Produktkod. 11334478
Change view
Kvantitet:
1 g
5 x 1 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11334478 1 g 1g
11386079 5 x 1 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11334478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042363.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
NMR lösningsmedel
NMR lösningsmedel
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77253-67-9
Molekylformel C2H3F3O
Molekylvikt (g/mol) 103.06
MDL-nummer MFCD00037682
InChI-nyckel RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, ≥99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
PubChem CID 2724851
LEDER [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Fysisk form Vätska
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.45 g/mL
Förpackning Förinställd ampull
Känslighet Hygroskopisk
Kvantitet 1 g
Smältpunkt -44°C
Kokpunkt 77°C to 80°C
UN-nummer UN1992
IUPAC-namn trifluoro(2H2)etan-1-(2H)ol
Formel vikt 103.06
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.