Läs mer
2,2,2-Trifluoroethanol-d3, 100%(Isotopic), Thermo Scientific™
Produktkod. 11354478
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11354478 1 g 1g
11344478 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11354478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042364.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
NMR Solvent
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77253-67-9
Molekylformel C2H3F3O
Molekylvikt (g/mol) 103.06
MDL-nummer MFCD00037682
InChI-nyckel RHQDFWAXVIIEBN-IDPMSXFZSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 1,1-2h2-2,2,2-trifluoroetane-1-2h ol, ethan-1,1-d2-ol-d, 2,2,2-trifluoro, trifluoro 2 h? ethan 2 h ol, 2,2,2-trifluoroethanol-d3 >98 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, >=99.5 atom % d, 2,2,2-trifluoroethanol-d3, 99 atom % d cp
PubChem CID 2724851
IUPAC-namn 1,1-dideuterio-1-deuteriooxy-2,2,2-trifluoroethane
LEDER [2H]OC([2H])([2H])C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethanol-d3
Fysisk form Liquid
Namnnotering Isotopic
Densitet 1.45 g/mL
Känslighet Hygroscopic
Kvantitet 1 g
Smältpunkt -44°C
Kokpunkt 77°C to 80°C
UN-nummer UN1992
Formel vikt 103.06
Procent renhet 100%