Läs mer
2,2,2-Trifluoroethanol, TRC
Produktkod. 30449943
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30449943 5 g
1 options
Produktkod. 30449943 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7901755G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethanol
CAS 75-89-8
Molekylformel C2 H3 F3 O
Kvantitet 5 g
Synonym Ethanol','2,2,2-trifluoro- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,2,2-Trifluoroethanol (ACI), 2,2,2-Trifluoroethan-1-ol, 2,2,2-Trifluoroethyl alcohol, MeSH ID: D014270, NSC 451, TFE, β,β,β-Trifluoroethyl alcohol
InChI formel InChI=1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
LEDER OCC(F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretanol
Molekylvikt (g/mol) 100.04
Formel vikt 100.0136