Läs mer
2,2,2-Trifluoroethanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroethanol |
| CAS | 75-89-8 |
| Molekylformel | C2 H3 F3 O |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | Ethanol','2,2,2-trifluoro- (6CI','8CI','9CI','ACI), 2,2,2-Trifluoroethanol (ACI), 2,2,2-Trifluoroethan-1-ol, 2,2,2-Trifluoroethyl alcohol, MeSH ID: D014270, NSC 451, TFE, β,β,β-Trifluoroethyl alcohol |
| InChI formel | InChI=1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2 |
| LEDER | OCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoretanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.04 |
| Formel vikt | 100.0136 |