missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2,2-Trifluoroethyl 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroethyl 2,5-Bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate |
| CAS | 50778-57-9 |
| Molekylformel | C13 H9 F9 O4 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Benzoic acid','2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)-','2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-Trifluoroethyl 2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9F9O4/c14-11(15,16)4-24-7-1-2-9(25-5-12(17,18)19)8(3-7)10(23)26-6-13(20,21)22/h1-3H,4-6H2 |
| LEDER | FC(F)(F)COC(=O)c1cc(OCC(F)(F)F)ccc1OCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoroethyl 2,5-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 400.19 |
| Formel vikt | 400.0357 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?