Läs mer
2,2,2-Trifluoroethyl 2-Hydroxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate, TRC
Produktkod. 30449977
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30449977 100 mg
1 options
Produktkod. 30449977 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT790240100MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethyl 2-Hydroxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate
CAS 106854-80-2
Molekylformel C11H8F6O4
Kvantitet 100 mg
Synonym 2-Hydroxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester
InChI formel InChI=1S/C11H8F6O4/c12-10(13,14)4-20-6-1-2-8(18)7(3-6)9(19)21-5-11(15,16)17/h1-3,18H,4-5H2
LEDER Oc1ccc(OCC(F)(F)F)cc1C(=O)OCC(F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoroethyl 2-hydroxy-5-(2,2,2-trifluoroethoxy)benzoate
Molekylvikt (g/mol) 318.17
Formel vikt 318.0327