Läs mer
2,2,2-Trifluoretylakrylat, 98%, stab. med 200 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11413767
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11413767 5 g 5g
11423767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11413767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18235.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-12-2026
CAS: 407-47-6 | C5H5F3O2 | 154,088 g/mol
Det används för lim på grund av dess skalningsegenskaper och används även för kontaktlinser för att ge antifouling-egenskaper. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
Det används för lim på grund av dess avflagningsegenskaper och används även för kontaktlinser för att ge antifouling-egenskaper. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet
Ej blandbar eller svår att blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel, värme, lätt UV-strålning och initiatorer av fria radikaler. Förvaras under inert gas. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda mot ljus och elektrostatiska laddningar. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 407-47-6
Molekylformel C5H5F3O2
Molekylvikt (g/mol) 154.088
MDL-nummer MFCD00000444
InChI-nyckel VBHXIMACZBQHPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-propenoic acid, trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylacrylate, acrylic acid, 2,2,2-trifluoroethyl ester, acrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, tfol-a, acmc-20aokw, trifluoroethyl acrylate, pubchem12647
PubChem CID 67889
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethyl acrylate
Namnnotering stabiliserat med 200 ppm 4-metoxyfenol
Densitet 1.216
Kokpunkt 91 °C till 93 °C
Flampunkt 12 °C (53 °F)
Odör Stickande lukt
Linjär formel CF3CH2O2CCH=CH2
Brytningsindex 1.35
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1756611
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 154.09
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.