Läs mer
2,2,2-trifluoretylformiat, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332199
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11332199 5 g 5g
11322199 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332199 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H27212.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 32042-38-9 | Molekylformel: C3H3F3O2 | Molekylvikt: 128,05 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 32042-38-9
Molekylformel C3H3F3O2
Molekylvikt (g/mol) 128.05
MDL-nummer MFCD06797733
InChI-nyckel CAFROQYMUICGNO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tfef, formic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylformate, trifluoroethyl formate, zlchem 326, hcooch2cf3, acmc-209hq8, ksc495g7p, 2,2,2-trifluoroethyl formate, 2,2,2-tris fluoranyl ethyl methanoate
PubChem CID 141681
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretylformiat
LEDER FC(F)(F)COC=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethyl formate
Densitet 1.317
Kokpunkt 59 °C till 60 °C
Flampunkt 7 °C (45 °F)
Brytningsindex 1.001
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Formel vikt 128.05
Procent renhet 95%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.