Läs mer
2,2,2-Trifluoretylformiat, TRC
Produktkod. 30456036
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30456036 5 g
1 options
Produktkod. 30456036 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT7745355G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethyl Formate
CAS 32042-38-9
Molekylformel C3H3F3O2
Kvantitet 5 g
Synonym 2,2,2-Trifluoro-ethanol-1-formate
InChI formel InChI=1S/C3H3F3O2/c4-3(5,6)1-8-2-7/h2H,1H2
LEDER FC(F)(F)COC=O
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretylformiat
Molekylvikt (g/mol) 128.05
Formel vikt 128.0085