Läs mer
2,2,2-Trifluoroethyl Isocyanate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroethyl Isocyanate |
| CAS | 371-92-6 |
| Molekylformel | C3H2F3NO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Isocyanic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, 1,1,1-Trifluoro-2-isocyanato-ethane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F3NO/c4-3(5,6)1-7-2-8/h1H2 |
| LEDER | FC(F)(F)CN=C=O |
| IUPAC-namn | 1,1,1-trifluoro-2-isocyanatoethane |
| Molekylvikt (g/mol) | 125.05 |
| Formel vikt | 125.01 |