Läs mer
2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate, 98%, stab. with 30-50 ppm 4-methoxyphenol
Produktkod. 15447515
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15447515 25 g 25g
1 options
Produktkod. 15447515 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17012.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 352-87-4 | C6H7F3O2 | 168.12 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethyl methacrylate
Namnnotering stabilized with 30 to 50 ppm 4-methoxyphenol
CAS 352-87-4
Densitet 1.181
Kokpunkt 29°C to 30°C (40 mmHg)
Flampunkt 25°C (77°F)
Odör Pungent
Molekylformel C6H7F3O2
Brytningsindex 1.361
MDL-nummer MFCD00013576,MFCD00274739
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 4175872
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl methacrylate, trifluoroethyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethylmethacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2-methyl-acrylic acid 2,2,2-trifluoro-ethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, trifluoroethyl ester, 2-methyl-2-propenoic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl m, acmc-1af8z
InChI-nyckel QTKPMCIBUROOGY-UHFFFAOYSA-N
LEDER CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretyl-2-metylprop-2-enoat
Molekylvikt (g/mol) 168.12
PubChem CID 9608
Formel vikt 168.12
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.