Läs mer
2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether, 99+%
Produktkod. 11314815
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314815 25 g 25g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11314815
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L17887.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 460-43-5 | C3H5F3O | 114.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 460-43-5
Molekylformel C3H5F3O
Molekylvikt (g/mol) 114.07
MDL-nummer MFCD00236114
InChI-nyckel OHLVGBXMHDWRRX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl methyl ether, cf3ch2och3, ethane, 1,1,1-trifluoro-2-methoxy, acmc-1csff, trifluoroethyl methyl ether, 2,2,2-trifluoroethyl methyl ethe, 1,1,1-trifluoro-2-methoxy-ethane, #, ethane,1,1,1-trifluoro-2-methoxy, 1,1,1-tris fluoranyl-2-methoxy-ethane
PubChem CID 136304
IUPAC-namn 1,1,1-trifluoro-2-methoxyethane
LEDER COCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethyl methyl ether
Densitet 1.156
Kokpunkt 30°C
Flampunkt −8°C (−18°F)
Odör Ether-like
Linjär formel CH3OCH2CF3
Brytningsindex 1.2942
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1734776
Formel vikt 114.07
Procent renhet ≥99%