Läs mer
2,2,2-trifluoretyl-p-toluensulfonat, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11493478
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11493478 100 g 100g
11483478 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11493478 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A17871.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 433-06-7 | C9H9F3O3S | 254.223 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 433-06-7
Molekylformel C9H9F3O3S
Molekylvikt (g/mol) 254.223
MDL-nummer MFCD00000443
InChI-nyckel IGKCQDUYZULGBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyl p-toluenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl tosylate, trifluoroethanol tosylate, trifluorethyltosylate, 2,2,2-trifluoroethyl-p-toluenesulfonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, 4-methylbenzenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl p-toluenesulphonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, p-toluenesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl 4-methylbenzene-1-sulfonate, ethanol, 2,2,2-trifluoro-, 1-4-methylbenzenesulfonate
PubChem CID 67942
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretyl-4-metylbensensulfonat
LEDER CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethyl p-toluenesulfonate
Smältpunkt 37°C to 42°C
Kokpunkt 87°C to 92°C (0.1 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Kvantitet 100 g
Beilstein 2699394
Känslighet Moisture sensitive
Formel vikt 254.23
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.