Läs mer
2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutanesulphonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroethyl perfluorobutanesulphonate |
| CAS | 79963-95-4 |
| Molekylformel | C6H2F12O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1,2,2,3,3,4,4,4-Nonafluorobutane-1-sulfonic Acid 2,2,2-trifluoroethyl Ester, 2,2,2-Trifluoroethyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl Nonafluorobutanesulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C6H2F12O3S/c7-2(8,9)1-21-22(19,20)6(17,18)4(12,13)3(10,11)5(14,15)16/h1H2 |
| LEDER | FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoroethyl 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 382.12 |
| Formel vikt | 381.9533 |