Läs mer
2,2,2-Trifluoroethyl Tosylate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroethyl Tosylate |
| CAS | 433-06-7 |
| Molekylformel | C9H9F3O3S |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | 2,2,2-trifluoroethanol 4-Methylbenzenesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethanol p-Toluenesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethanol 4-Methylbenzenesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-Methylbenzenesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl 4-Toluenesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl p-Toluenesulfonate, NSC 77401, Toluene-4-sulfonic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, p-Toluenesulfonic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9F3O3S/c1-7-2-4-8(5-3-7)16(13,14)15-6-9(10,11)12/h2-5H,6H2,1H3 |
| LEDER | Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)OCC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoroethyl 4-methylbenzenesulfonate |
| Molekylvikt (g/mol) | 254.23 |
| Formel vikt | 254.0224 |