Läs mer
2,2,2-Trifluoretyltriflat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroethyl Triflate |
| CAS | 6226-25-1 |
| Molekylformel | C3H2F6O3S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Trifluoromethanesulfonic Acid 2,2,2-Trifluoroethyl Ester, 2,2,2-Trifluoroethanol Trifluoromethanesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate, 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethylsulfonate |
| InChI formel | InChI=1S/C3H2F6O3S/c4-2(5,6)1-12-13(10,11)3(7,8)9/h1H2 |
| LEDER | FC(F)(F)COS(=O)(=O)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoretyltrifluoretansulfonat |
| Molekylvikt (g/mol) | 232.1 |
| Formel vikt | 231.9629 |