Läs mer
2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoroacetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoroacetate |
| CAS | 407-38-5 |
| Molekylformel | C4H2F6O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 2,2,2-Trifluoroethyl 2,2,2-Trifluoroacetate, 2,2,2-Trifluoroethyl Trifluoroacetate, Trifluoroacetic Acid 2,2,2-trifluoroethyl Ester, Trifluoroethyl Trifluoroacetate |
| InChI formel | InChI=1S/C4H2F6O2/c5-3(6,7)1-12-2(11)4(8,9)10/h1H2 |
| LEDER | O=C(OCC(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,2-trifluoroethyl 2,2,2-trifluoroacetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 196.05 |
| Formel vikt | 196 |