Läs mer
2,2,2-Trifluoretyltrifluoretansulfonat, 95 %
Produktkod. p-7053867
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15496636 5 g 5g
15406646 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15496636 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H61603.06
CAS: 6226-25-1 | C3H2F6O3S | 232,096 g/mol
2,2,2-trifluoretyltrifluormetansulfonat är ett kraftfullt trifluoretyleringsmedel som är användbart för syntes av fluorerade aminosyror. Det används som ett reagens vid den antioselektiva framställningen av cykliska N-arylhydroxamsyror via fasöverföringskatalyserad alkylering av nitrobensylbromider för att ge nirofenylalaniner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
2,2,2-trifluoretyltrifluormetansulfonat är ett kraftfullt trifluoretyleringsmedel som är användbart för syntes av fluorerade aminosyror. Det används som ett reagens vid den antioselektiva framställningen av cykliska N-arylhydroxamsyror via fasöverföringskatalyserad alkylering av nitrobensylbromider för att ge nirofenylalaniner.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6226-25-1
Molekylformel C3H2F6O3S
Molekylvikt (g/mol) 232.096
MDL-nummer MFCD00671579
InChI-nyckel RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
PubChem CID 80366
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretyltrifluormetansulfonat
LEDER C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Färg Färglös till gul
Densitet 1.611 g/mL
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Linjär formel CF3SO3CH2CF3
Brytningsindex 1.306
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Lätt löslig i vatten.
Formel vikt 232.1
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.