Läs mer
2,2,2-Trifluoretyltrifluoretansulfonat, 95 %
Beskrivning
2,2,2-trifluoretyltrifluormetansulfonat är ett kraftfullt trifluoretyleringsmedel som är användbart för syntes av fluorerade aminosyror. Det används som ett reagens vid den antioselektiva framställningen av cykliska N-arylhydroxamsyror via fasöverföringskatalyserad alkylering av nitrobensylbromider för att ge nirofenylalaniner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
2,2,2-trifluoretyltrifluormetansulfonat är ett kraftfullt trifluoretyleringsmedel som är användbart för syntes av fluorerade aminosyror. Det används som ett reagens vid den antioselektiva framställningen av cykliska N-arylhydroxamsyror via fasöverföringskatalyserad alkylering av nitrobensylbromider för att ge nirofenylalaniner.
Löslighet Något löslig
i vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate |
| Färg | Färglös till gul |
| Densitet | 1.611 g/mL |
| Flampunkt | >110 °C (230 °F) |
| Linjär formel | CF3SO3CH2CF3 |
| Brytningsindex | 1.306 |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN3265 |
| Känslighet | Känslig för fukt |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.