Läs mer
2,2,2-trifluoretyltrifluormetansulfonat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15256058 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15256058 1 g 1g
15266058 5 g 5g
15276058 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15256058 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 454970010
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 6226-25-1 | C3H2F6O3S | 232.1 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6226-25-1
Molekylformel C3H2F6O3S
Molekylvikt (g/mol) 232.1
InChI-nyckel RTMMSCJWQYWMNK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulfonate, 2,2,2-trifluoroethyl triflate, methanesulfonic acid, trifluoro-, 2,2,2-trifluoroethyl ester, trifluoromethanesulfonic acid 2,2,2-trifluoroethyl ester, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluorometanesulfonic acid, 2,2,2-trifluoroethyltrifluoromethanesulphonate, 2,2,2-trifluoroethyl trifluoromethane sulfonate, trifluoroethyltriflate, trifluoroethyl triflate
PubChem CID 80366
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretyltrifluormetansulfonat
LEDER C(C(F)(F)F)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Densitet 1.6100g/mL, 1.61
Kokpunkt 89.0°C to 91.0°C (740.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3SO3CH2CF3
Kvantitet 1 g
Formel vikt 232.1
Procent renhet 97%
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2,2,2-Trifluoroethyl trifluoromethanesulfonate
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.