Läs mer
2,2,2-Trifluoretylamin, 98 %
Product Code. 11495686
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Unit Size:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11495686 5 g 5g
11485686 1 g 1g
11405696 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11495686 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B20789.06
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99,056 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 753-90-2
Molekylformel C2H4F3N
Molekylvikt (g/mol) 99.056
MDL-nummer MFCD00008132
InChI-nyckel KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
PubChem CID 9773
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretanamin
LEDER C(C(F)(F)F)N
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethylamine
Densitet 1.245
Kokpunkt 36 °C till 38 °C
Flampunkt −16 °C (3 °F)
Odör Aminliknande
Brytningsindex 1.295
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2733
Beilstein 1733204
Formel vikt 99.06
Procent renhet 98%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.