Läs mer
2,2,2-Trifluoretylamin, 99,5 %
Produktkod. 15700859 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15700859 50 g Glasflaska 50g
10753341 1 g Glasflaska 1g
10190422 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15700859 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303500500
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-10-2026
CAS: 753-90-2 | C2H4F3N | 99,06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 753-90-2
Molekylformel C2H4F3N
Molekylvikt (g/mol) 99.06
MDL-nummer MFCD00008132
InChI-nyckel KIPSRYDSZQRPEA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethylamine, trifluoroethylamine, ethanamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine, 2-amino-1,1,1-trifluoroethane, ethylamine, 2,2,2-trifluoro, 2,2,2-trifluoro-ethylamine, 2,2,2-trifluorethanamin, trifluoro ethylamine, trifluoroethyl amine
PubChem CID 9773
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretanamin
LEDER C(C(F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2, 2, 2-Trifluoroethylamine
CAS Min % 99.4
CAS Max % 100.0
Färg Färglös
Densitet 1.2400g/mL, 1.24
Kokpunkt 37 °C till 38 °C
Flampunkt -16 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99,4 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3CH2NH2
Brytningsindex 1,3000 till 1,302
Kvantitet 50 g
Formel vikt 99.06
Procent renhet 99.50%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.