Läs mer
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride, 98%
Produktkod. 11464130
Kvantitet:
10 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
10g
50g
Produktkod. 11464130
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14904.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 373-88-6 | C2H5ClF3N | 135.51 g/mol
2,2,2-trifluoretylaminhydroklorid, är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride, är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes
, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen Löslighet
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Hygroskopisk. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel, syror, syraklorider, syraanhydrider.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 373-88-6
Molekylformel C2H5ClF3N
Molekylvikt (g/mol) 135.51
MDL-nummer MFCD00012875
InChI-nyckel ZTUJDPKOHPKRMO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trifluoroethylamine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethanamine hydrochloride, trifluoroethylamine hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylaminehydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine, hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethan-1-amine hydrochloride, 2,2,2-trifluoroethylamine hcl, ethylamine, trifluoro-, hydrochloride, ethanamine, 2,2,2-trifluoro-, hydrochloride 1:1
PubChem CID 9772
IUPAC-namn 2,2,2-trifluoretanamin;hydroklorid
LEDER [H+].[Cl-].NCC(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trifluoroethylamine hydrochloride
Smältpunkt 218°C (sublimation)
Linjär formel CF3CH2NH2·HCl
Kvantitet 50 g
Beilstein 3652103
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation It is Soluble in 0.7 to water,but soluble in ethanol and chloroform,slightly soluble in benzene,hardly soluble in ether.
Formel vikt 135.52
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.