Läs mer
2,2,2-trimylacetamid, 98+%
Produktkod. 11473714
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11473714 250 g 250g
11453714 10 g 10g
11463714 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11473714 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11319.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 754-10-9 | C5H11NO | 101,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 754-10-9
Molekylformel C5H11NO
Molekylvikt (g/mol) 101.15
MDL-nummer MFCD00008011
InChI-nyckel XIPFMBOWZXULIA-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12957
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropanamid
LEDER CC(C)(C)C(N)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trimethylacetamide
Smältpunkt 153°C to 157°C
Kokpunkt 212°C
Linjär formel (CH3)3CCONH2
Kvantitet 250 g
Beilstein 1742147
Synonym pivalamide, trimethylacetamide, 2,2,2-trimethylacetamide, propanamide, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethylpropionamide, 2,2-dimethyl-propionamide, unii-fes86mr7zi, fes86mr7zi, propanamide,2,2-dimethyl, trimethylacetarnide
Formel vikt 101.15
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.