Läs mer
2,2,2-Trimetylacetofenon, 97 %
Produktkod. 11392676
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11392676 5 g 5g
11382676 1 g 1g
11302686 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11392676 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08729.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 938-16-9 | C11H14O | 162,232 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet Ej blandbar med
vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 938-16-9
Molekylformel C11H14O
Molekylvikt (g/mol) 162.232
MDL-nummer MFCD00008844
InChI-nyckel OECPUBRNDKXFDX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2-dimethylpropiophenone, pivalophenone, 2,2,2-trimethylacetophenone, phenyl tert-butyl ketone, tert-butyl phenyl ketone, 1-propanone, 2,2-dimethyl-1-phenyl, unii-96ba178unx, t-bubz, t-butyl phenyl ketone, dsstox_cid_28184
PubChem CID 70308
IUPAC-namn 2,2-dimetyl-l-fenylpropan-1-on
LEDER CC(C)(C)C(=O)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trimethylacetophenone
Densitet 0.97
Kokpunkt 219 °C till 222 °C
Flampunkt 87 °C (188 °F)
Brytningsindex 1.5084
Kvantitet 5 g
Beilstein 1906460
Löslighetsinformation Inte blandbar med vatten.
Formel vikt 162.23
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.