Läs mer
2,2,2-trimetyltioacetamid, 97 %
Produktkod. 11370036
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11370036 1 g 1g
11360036 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11370036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32092.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 630-22-8 | C5H11NS | 117,21 g/mol
2,2,2-trimetyltioacetamid, används som en farmaceutisk och organisk mellanprodukt, ett viktigt aminoskyddsmedel, farmaceutiska och syntetiska organiskt tillverkade mellanprodukter, organisk syntes som används för att introducera t-Boc skydda genarter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer 2,2,2-Trimethylthioacetamide, används som en farmaceutisk och organisk mellanprodukt, ett viktigt aminoskyddsmedel,
farmaceutiska och syntetiska organiska fabrikatmellanprodukter, organisk syntes som används för att introducera t-Boc skydda genarter.
Löslighet Lösligt i vatten
(10 g/L) (25 °C).
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 630-22-8
Molekylformel C5H11NS
Molekylvikt (g/mol) 117.21
MDL-nummer MFCD09742834
InChI-nyckel FJZJUSOFGBXHCV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,2-trimethylthioacetamide, 2,2-dimethylthiopropionamide, neopentanethioamide, propanethioamide, 2,2-dimethyl, thiopivalamide, 2,2-dimethyl-thiopropionamide, 2,2-dimethylthio propionamide, propanethioamide,2,2-dimethyl, 2-methyl-2-methylthiopropionamide, propionamide, 2-methyl-2-methylthio
PubChem CID 3031130
IUPAC-namn 2,2-dimetylpropantioamid
LEDER CC(C)(C)C(=S)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,2-Trimethylthioacetamide
Smältpunkt 113 °C till 117 °C
Kvantitet 1 g
Löslighetsinformation Löslig i vatten (10 g/L) (25 °C).
Formel vikt 117.21
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.