Läs mer
2,2,2-Trifenylättiksyra, TRC
Produktkod. 30010192
Change view
Kvantitet:
500 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30010192 500 mg
30007273 5 g
30012137 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010192 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT895695500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 595-91-5
Molekylformel C20 H16 O2
Molekylvikt (g/mol) 288.34
Synonym Triphenylacetic acid, Benzeneacetic acid, α,α-diphenyl-, Acetic acid, triphenyl- (6CI,7CI,8CI), α,α-Diphenylbenzeneacetic acid, 2,2,2-Triphenylacetic acid, NSC 61, Triphenylacetic acid, Triphenylmethanecarboxylic acid, GI 179710X
IUPAC-namn 2,2,2-trifenylektiksyra
LEDER OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylacetic Acid
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H16O2/c21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,(H,21,22)
Formel vikt 288.115