Läs mer
2,2,2-Triphenylacetophenone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,2-Triphenylacetophenone |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H20O/c27-25(21-13-5-1-6-14-21)26(22-15-7-2-8-16-22,23-17-9-3-10-18-23)24-19-11-4-12-20-24/h1-20H |
| Formel vikt | 348.1514 |