Läs mer
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol, 97 %
Produktkod. 10790581 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10790581 5 g Glasflaska 5g
10043650 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10790581 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 303790050
 Begränsad artikel
I lager
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 422-05-9
Molekylformel C3H3F5O
Molekylvikt (g/mol) 150.05
MDL-nummer MFCD00004673
InChI-nyckel PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
PubChem CID 9872
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-ol
LEDER C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 81,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 96% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3CF2CH2OH
Brytningsindex 1,2880 till 1,2950
Kvantitet 5 g
Beilstein 01, IV, 1438
Formel vikt 150.05
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver, kristaller eller bitar
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.