Läs mer
2,2,3,3,3-Pentafluor-1-propanol, 98 %
Produktkod. 11483804
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483804 5 g 5g
11493804 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11483804 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11846.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 422-05-9 | C3H3F5O | 150,048 g/mol
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol används som farmaceutiska mellanprodukter. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen etc.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol används som farmaceutiska mellanprodukter. Det kan användas inom jordbrukskemikalier, farmaceutiska och färgämnen etc.
Löslighet
Löslig i vatten.21,9 g/L °vid 25
C
Anmärkningar Inkompatibel med starka oxidationsmedel, Syraklorider, Syraanhydrider. Håll borta från värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 422-05-9
Molekylformel C3H3F5O
Molekylvikt (g/mol) 150.048
MDL-nummer MFCD00004673
InChI-nyckel PSQZJKGXDGNDFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoro-1-propanol, pentafluoro-1-propanol, 1,1-dihydroperfluoropropanol, pfpoh, 2,2,3,3,3-pentafluoropropanol, 1h,1h-pentafluoropropanol, 1-propanol, 2,2,3,3,3-pentafluoro, 1h,1h-pentafluoropropanol-1, c2f5ch2oh, unii-epj1s961sn
PubChem CID 9872
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-ol
LEDER C(C(C(F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-propanol
Densitet 1.505
Kokpunkt 80 °C till 81 °C
Brytningsindex 1.288
Kvantitet 5 g
Beilstein 1743133
Löslighetsinformation Löslig i vatten. 21,9 g/L vid 25 °C
Formel vikt 150.05
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.