Läs mer
2,2,3,3,3-Pentafluorpropansyra, TRC
Produktkod. 17923095
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
17923095 1 g
1 options
Produktkod. 17923095 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2272351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic Acid
CAS 422-64-0
Molekylformel C3HF5O2
Kvantitet 1 g
Synonym Perfluoropropionic Acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoic acid (ACI), Propanoic acid, pentafluoro- (9CI), Propionic acid, pentafluoro- (6CI, 7CI, 8CI), 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic acid, Pentafluoropropanoic acid, Pentafluoropropionic acid, Perfluoropropanoic acid, Perfluoropropionic acid, PFPrA, PFPrA, Pentafluoro-propanoic Acid, Pentafluoro-propionic Acid, 2,2,3,3,3-Pentafluoropropionic Acid, Pentafluoropropanoic Acid, Pentafluoropropionic Acid, Perfluoropropanoic Acid, Perfluoropropionic Acid
InChI formel InChI=1S/C3HF5O2/c4-2(5,1(9)10)3(6,7)8/h(H,9,10)
LEDER OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentafluorpropansyra
Molekylvikt (g/mol) 164.03
Formel vikt 163.9897