Läs mer
2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate, 97%
Produktkod. 11348385
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11348385 1 g 1g
11358385 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11348385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10343.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 356-86-5 | C6H5F5O2 | 204.10 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 356-86-5
Molekylformel C6H5F5O2
Molekylvikt (g/mol) 204.10
MDL-nummer MFCD00039257
InChI-nyckel JDVGNKIUXZQTFD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, 1h,1h-pentafluoropropyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acmc-20aokp, acrylic acid=2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, acrylic acid 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2-propenoic acid,2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate stabilized with tbc, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl acrylate, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
PubChem CID 67744
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentafluorpropylprop-2-enoat
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)COC(=O)C=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl acrylate
Densitet 1.32
Kokpunkt 49°C to 50°C (100 mmHg)
Flampunkt 23°C (73°F)
Odör Pungent
Linjär formel H2C=CHCO2CH2CF2CF3
Brytningsindex 1.336
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1779140
Formel vikt 204.1
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.