Läs mer
2,2,3,3,3-Pentafluorpropylmetakrylat, 97%, stick.
Produktkod. 11485767
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11485767 5 g 5g
11495767 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11485767 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B24340.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 45115-53-5 | C7H7F5O2 | 218,123 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 45115-53-5
Molekylformel C7H7F5O2
Molekylvikt (g/mol) 218.123
MDL-nummer MFCD00039256
InChI-nyckel CLISWDZSTWQFNX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-pentafluoropropyl methacrylate, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 1h,1h-pentafluoro-n-propyl methacrylate, 2,2,3,3,3-pentafluoro-n-propyl methacrylate, methacrylic acid 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl ester, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate stabilized with tbc, 2,2,3,3,3-pentafluoropropyl methacrylate, contains 100 ppm 4-tert-butylcatechol as inhibitor
PubChem CID 123516
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentafluorpropyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCC(C(F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropyl methacrylate
Namnnotering stabilized
Densitet 1.279
Kokpunkt 54°C to 55°C (100 mmHg)
Flampunkt 29°C (84°F)
Brytningsindex 1.348
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Formel vikt 218.12
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.