Läs mer
2,2,3,3,3-Pentafluorpropylamin, 97 %
Produktkod. 11373766
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11373766 5 g 5g
11363766 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11373766 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16819.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
CAS: 422-03-7 | C3H4F5N | 149,064 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 422-03-7
Molekylformel C3H4F5N
Molekylvikt (g/mol) 149.064
MDL-nummer MFCD00042459
InChI-nyckel DPQNQLKPUVWGHE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79002
IUPAC-namn 2,2,3,3,3-pentafluorpropan-1-amin
LEDER C(C(C(F)(F)F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine
Densitet 1.4
Kokpunkt 49 °C till 50 °C
Flampunkt >100 °C (212 °F)
Brytningsindex 1.297
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1743135
Synonym 2,2,3,3,3-pentafluoropropylamine, pentafluoropropylamine, acmc-1amc1, 1h,1h-pentafluoropropylamine, 2,2,3,3,3-penta-fluoropropylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propylamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro-propyl amine, 1-propanamine,2,2,3,3,3-pentafluoro, 1-propanamine, 2,2,3,3,3-pentafluoro
Formel vikt 149.06
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.