Läs mer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, 95%
Produktkod. 15710849 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15710849 50 g Glasflaska 50g
10226960 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15710849 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 243890500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 375-01-9
Molekylformel C4H3F7O
Molekylvikt (g/mol) 200.06
MDL-nummer MFCD00004674
InChI-nyckel WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutan-1-ol
LEDER OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Vit till Beige
Densitet 1.6000g/mL, 1.6
Kokpunkt 96°C to 97°C
Flampunkt 25°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CF3CF2CF2CH2OH
Brytningsindex 1.2920 to 1.294
Kvantitet 50 g
Beilstein 01, 1547
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vikt 200.06
Procent renhet 95%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.