Läs mer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol, 98%
Produktkod. 11468613
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
25g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11468613 250 g 250g
11448613 10 g 10g
11444130 25 g 25g
11458613 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11468613 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10414.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 375-01-9 | C4H3F7O | 200.06 g/mol
Det används som ett halogenerat lösningsmedel vid elektrosprayvätskekromatografi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används som ett halogenerat lösningsmedel i elektrosprayvätskekromatografi.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Skydda från elektrostatiska laddningar och håll borta från antändningskällor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 375-01-9
Molekylformel C4H3F7O
Molekylvikt (g/mol) 200.06
MDL-nummer MFCD00004674
InChI-nyckel WXJFKAZDSQLPBX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-butanol, 1-butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-heptafluorobutanol-1, 1h,1h-heptafluoro-1-butanol, 1,1-dihydroperfluorobutyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutanol, 1,1-dihydroperfluorobutanol, 1,1-h,h-heptafluorobutanol, perfluoro-1,1-dihydrobutanol, butanol, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 9776
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutan-1-ol
LEDER OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-butanol
Densitet 1.596
Kokpunkt 95°C to 97°C
Flampunkt 25°C (77°F)
Linjär formel CF3CF2CF2CH2OH
Brytningsindex 1.3
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1987
Beilstein 1761907
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 200.06
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.