Läs mer
2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-jodbutan, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11336826
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11336826 1 g 1g
11346826 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11336826 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04173.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 374-98-1 | C4H2F7I | 309.953 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374-98-1
Molekylformel C4H2F7I
Molekylvikt (g/mol) 309.953
MDL-nummer MFCD00013719
InChI-nyckel AFHPVXVEXINDFS-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyl iodide, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro-1-iodobutane, butane, 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4-iodo, 1h,1h-heptafluorobutyl iodide, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutane, acmc-20aoko, 1-iodo-1h,1h-perfluorobutane, 1h,1h-heptafluoro-1-iodobutan, 1-iodo-2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutane
PubChem CID 67806
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3-heptafluoro-4-jodbutan
LEDER C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluoro-1-iodobutane
Densitet 2.054
Kokpunkt 91°C to 92°C
Flampunkt None
Linjär formel CF3CF2CF2CH2I
Brytningsindex 1.3625
Kvantitet 1 g
Beilstein 1761927
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 309.95
Procent renhet 96%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.