Läs mer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride, 98%, BLD Pharm™
Produktkod. 30966329
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30966329 1 g 1g
30952010 5 g 5g
30962759 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30966329 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1330391g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutanoic anhydride
CAS 336-59-4
Molekylformel C8F14O3
MDL-nummer MFCD00000432
Kvantitet 1 g
LEDER O=C(OC(C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
Molekylvikt (g/mol) 410.06
Procent renhet 98%