Läs mer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylakrylat, 97 %, stab. med 100 ppm 4-metoxyfenol
Produktkod. 11388405
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11388405 25 g 25g
11378405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11388405 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L10400.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 28-09-2026
CAS: 424-64-6 | C7H5F7O2 | 254,104 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutylakrylat är ett användbart fluorerat akrylat för proteomikforskning. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylakrylat är ett användbart fluorerat akrylat för proteomikforskning. Det används också som farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar
i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Inkompatibel med oxidationsmedel, värme, ultraviolett strålning och initiatorer av fria radikaler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 424-64-6
Molekylformel C7H5F7O2
Molekylvikt (g/mol) 254.104
MDL-nummer MFCD00039252
InChI-nyckel PLXOUIVCSUBZIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h-heptafluorobutyl acrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acrylate, heptafluorobutyl acrylate, 2-propenoic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl acrylate, stab. with 100 ppm 4-methoxyphenol, 1h, 1h-heptafluorobutylacrylate, 1,1-dihydroheptafluorobutyl acrylate, 1h,1h-heptafluorobut-1-yl acrylat, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl=propenoate
PubChem CID 67923
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutylprop-2-enoat
LEDER C=CC(=O)OCC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl acrylate
Namnnotering stabiliserat med 100 ppm 4-metoxyfenol
Densitet 1.418
Kokpunkt 57 °C till 58 °C (30 mmHg)
Flampunkt 31 °C (87 °F)
Odör Stickande lukt
Brytningsindex 1.331
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3272
Beilstein 1792520
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 254.11
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.