Läs mer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylmetakrylat, 97%, stick.
Produktkod. 11357796
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11357796 5 g 5g
11367796 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357796 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12922.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-09-2026
CAS: 13695-31-3 | C8H7F7O2 | 268,131 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutylmetakrylat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylmetakrylat används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel och värme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13695-31-3
Molekylformel C8H7F7O2
Molekylvikt (g/mol) 268.131
MDL-nummer MFCD00039251
InChI-nyckel VIEHKBXCWMMOOU-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl methacrylate, 1h,1h-heptafluorobutyl methacrylate, 1h,1h-heptafluoro-n-butyl methacrylate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, methacrylic acid, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, methacrylic acid 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl ester, heptafluoropropylmethyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutyl 2-methylacrylate #
PubChem CID 83666
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate
Namnnotering stabilized
Kokpunkt 134°C to 136°C
Flampunkt 36°C (96°F)
Odör Recognizable
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3272
Formel vikt 268.13
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.