Läs mer
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutylamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11383736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11383736 1 g 1g
11393736 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11383736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16776.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 374-99-2 | Molekylformel: C4H4F7N | Molekylvikt: 199,072 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamin används som farmaceutiska intermediärer
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Användningsområden
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamin används som farmaceutiska intermediärer
Löslighet
Löslig i vatten.
Anteckningar
Förvara bort från starka oxiderande medel. Håll behållaren tätt stängd. Förvara i svala, torra förhållanden i väl förseglade behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374-99-2
Molekylformel C4H4F7N
Molekylvikt (g/mol) 199.072
MDL-nummer MFCD00014817
InChI-nyckel WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67807
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutan-1-amin
LEDER C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Kokpunkt 70 °C till 71 °C
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1761906
Formel vikt 199.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.