Läs mer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11393736
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11393736 5 g 5g
11383736 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11393736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16776.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
CAS: 374-99-2 | Molecular Formula: C4H4F7N | Molecular Weight: 199.072 g/mol
2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutylamin används som farmaceutiska mellanprodukter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 2,2,3,3,4,4,4
-Heptafluorobutylamin används som farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374-99-2
Molekylformel C4H4F7N
Molekylvikt (g/mol) 199.072
MDL-nummer MFCD00014817
InChI-nyckel WBGBQSRNXPVFDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorobutylamine, 1h,1h-heptafluorobutylamine, heptafluorobutylamine, butylamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1-butanamine, 2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro, 1h,1h-perfluorobutylamine, acmc-1af94, 1-butanamine,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67807
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutan-1-amin
LEDER C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutylamine
Densitet 1.493
Kokpunkt 70 °C till 71 °C
Brytningsindex 1.304
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN2735
Beilstein 1761906
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 199.07
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.