Läs mer
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehydhydrat, tekniker.
Produktkod. 11324344
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11324344 1 g 1g
11334344 5 g 5g
11344344 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11324344 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00875.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 375-02-0 | C4HF7O | 198,04 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 375-02-0
Molekylformel C4HF7O
Molekylvikt (g/mol) 198.04
MDL-nummer MFCD00039731
InChI-nyckel IQJZGNJYXIIMGP-UHFFFAOYSA-N
Synonym heptafluorobutyraldehyde, butanal, heptafluoro, butyraldehyde, heptafluoro, heptafluorobutyraldehyde, tech., perfluorobutanal, perfluorobutyraldehyde, c3f7cho, heptafluoro-n-butyraldehyde, butanal,2,2,3,3,4,4,4-heptafluoro
PubChem CID 67809
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,4-heptafluorbutanal
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyraldehyde hydrate
Brytningsindex 1.32
Kvantitet 1 g
Beilstein 1367365
Formel vikt 198.04 (Anhydrous)
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.