Läs mer
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Henicosafluoroundecanoic acid, 97%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,11,11,11-Henicosafluoroundecanoic acid |
| CAS | 2058-94-8 |
| Molekylformel | C11HF21O2 |
| MDL-nummer | MFCD00153268 |
| Kvantitet | 5 g |
| LEDER | O=C(O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F |
| Molekylvikt (g/mol) | 564.09 |
| Procent renhet | 97% |