missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 206 |
| CAS | 40186-72-9 |
| Molekylformel | C12 H Cl9 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl','2,2',3,3',4,4',5,5',6-nonachloro-, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachloro-1,1'-biphenyl, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-Nonachlorobiphenyl, 2,3,4,5,6,2',3',4',5'-Nonachlorobiphenyl, CB 206, PCB 206, 2,2',3,3',4,4',5,5',6-NonaCB |
| InChI formel | InChI=1S/C12HCl9/c13-3-1-2(5(14)9(18)6(3)15)4-7(16)10(19)12(21)11(20)8(4)17/h1H |
| LEDER | Clc1cc(c(Cl)c(Cl)c1Cl)c2c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c2Cl |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentachloro-6-(2,3,4,5-tetrachlorophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 464.21 |
| Formel vikt | 459.7275 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?