Läs mer
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol, 97%
Produktkod. p-7046844
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11399225
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L16560.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 355-74-8 | C6H6F8O2 | 262.099 g/mol
2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluoro-1,6-hexandiol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexandiol används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Lösligt i vatten
.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355-74-8
Molekylformel C6H6F8O2
Molekylvikt (g/mol) 262.099
MDL-nummer MFCD00069087
InChI-nyckel NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1,6-hexanediol, 1,6-dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1,6-hexanediol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexan-1,6-diol, acmc-1code, nhekbxplfjssbz-uhfffaoysa, 2,2,3,3,4,4,5,5octafluoro-1,6-hexanediol
PubChem CID 136181
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluorhexan-1,6-diol
LEDER C(C(C(C(C(CO)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
Smältpunkt 67°C to 70°C
Kokpunkt 100°C (3 mmHg)
Kvantitet 5 g
Beilstein 1784039
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 262.1
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.