Läs mer
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol, 98%
Produktkod. 11460621
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11460621 25 g 25g
11470621 100 g 100g
11480621 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11460621 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20108.14
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 355-80-6 | C5H4F8O | 232.07 g/mol
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol används som ett ytaktivt medel vid syntesen av silver- och silverjodid nanokristaller. Det användes också i syntesen av Ag2S nanokristaller med en karakteristisk ytplasmonresonansabsorption vid 330nm.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol används som ett ytaktivt medel vid syntesen av silver- och silverjodid nanokristaller. Det användes också i syntesen av Ag2S nanokristaller med en karakteristisk ytplasmonresonansabsorption vid 330nm.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från luft. Förvara under torr inert gas. Inkompatibel med oxidationsmedel och luft.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355-80-6
Molekylformel C5H4F8O
Molekylvikt (g/mol) 232.07
MDL-nummer MFCD00039631
InChI-nyckel JUGSKHLZINSXPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro-1-pentanol, 1h,1h,5h-octafluoro-1-pentanol, 1-pentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoro, 1,1,5-trihydrooctafluoropentyl alcohol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentanol, 1,1,5-trihydrooctafluoropentan-1-ol, unii-d05k8ejx15, 1h,1h,5h-octafluoropentanol, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl alcohol, alpha,alpha,omega-trihydroperfluoropentanol
PubChem CID 9641
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluorpentan-1-ol
LEDER OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1-pentanol
Smältpunkt <-50°C
Densitet 1.667
Kokpunkt 141°C to 142°C
Flampunkt 75°C (167°F)
Brytningsindex 1.318
Kvantitet 25 g
Beilstein 1773494
Merck Index 14,6746
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 232.07
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1H,1H,5H-Octafluoropentan-1-ol
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1H,1H,5H-Octafluoropentan-1-ol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.