Läs mer
2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluorpentylmetakrylat, 98 %, stab., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11338585
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11338585 5 g 5g
11348585 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11338585 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L12044.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 355-93-1 | C9H8F8O2 | 300.15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355-93-1
Molekylformel C9H8F8O2
Molekylvikt (g/mol) 300.15
MDL-nummer MFCD00039278
InChI-nyckel ZNJXRXXJPIFFAO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1h,1h,5h-octafluoropentyl methacrylate, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl methacrylate, octafluoropentyl methacrylate, 1h,1h,5h-perfluoropentyl methacrylate, 1h,1h,5h-octafluoropentyl methacrylate stabilized with mehq, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl ester, methacrylic acid 1h,1h,5h-perfluoropentyl ester, methacrylic acid 1h,1h,5h-octafluoropentyl ester, octafluoropentyl methacrylate polymer, 1h,1h,5h-octafluoropentylmethacrylate
PubChem CID 67739
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5,5-oktafluorpentyl-2-metylprop-2-enoat
LEDER CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyl methacrylate
Namnnotering stabilized
Densitet 1.432
Kokpunkt 178°C to 179°C
Flampunkt 81°C (177°F)
Brytningsindex 1.36
Kvantitet 5 g
Beilstein 1801409
Formel vikt 300.15
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.